Få mere at vide
Natriumnitritopløsning, 0,1M, Solstice
Artikelnummer. 15604920
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604920 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15604920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352731L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 DKK
    425.97 DKK / 1 L
    Spare 55.03 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Volumetrisk, 0,1 M NaNO2 (0,1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Molekylær formel NNaO2
Lineær formel NaNO2
MDL nummer MFCD00011118
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]N=O
IUPAC navn natrium; nitrit
Molekylvægt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formel vægt 69g/mol
Grad Volumetric
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M