Få mere at vide
Natriumnitrit, reagenskvalitet, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7632-00-0 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | NNaO2 |
| InChI nøgle | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].[O-]N=O |
| IUPAC navn | natriumnitrit |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.00 |
| Grad | EkspertQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium nitrite, AR,ACS
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i