Få mere at vide
Natriumnitrit, puris. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663430
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15663430 500 g 500g
15633430 100 g 100g
15653430 250 g 250g
15643430 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31443500G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natrium; nitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrite
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 500 g
Lineær formel NaNO2
FN nummer 1500
Formel vægt 69g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa
Tændingspunkt 914°F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrite