Learn More
Natriumnitrit, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E250, 99 til 100,5 % (beregnet til det tørrede stof), Honeywell Fluka™
Product Code. 15641330 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Mængde:
1 kg
5 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
50kg
5kg
Product Code. 15641330
Brand: Honeywell-Fluka 134471KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E250, 99-100,5% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natrium; nitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrite
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel NaNO2
FN nummer 1500
Formel vægt 69g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.
Tændingspunkt 914°F