Beskrivelse
Natriumnitrit, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 320 °C |
| Smeltepunkt | 271 °C |
| Farve | Gul |
| pH | 8 til 9 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 69g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium nitrite
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.