Få mere at vide
Natriumnitrit, ACS, 97% min
Artikelnummer. 11337817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337817 500 g 500g
11317817 25 g 25g
11327817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014244.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69,00 g/mol
Natriumnitrit bruges i mange industrielle applikationer som kødbehandling, farvning og konservering. Det bruges som reagens i analytisk kemi, som modgift ved cyanidforgiftning, som elektrolyt ved elektrokemisk slibning, som køleopløsning i lukkede kredsløbssystemer og som tilsætningsstof i industrifedt. Det finder anvendelse som korrosionsinhibitor såvel som i gummiindustrien. I metallurgien bruges det til fosfatering og detinning. Det fungerer som en forløber for diazofarvestoffer, nitrosoforbindelser og forskellige organiske forbindelser som lægemidler. Som fødevaretilsætningsstof bruges det til at forhindre botulisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natrium; nitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite
Smeltepunkt 271 °C
Navn note Til ACS-analyse; Nedbrydes over 320°
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 97% min
Tæthed 2.17 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, ethanol, ammoniak og salpetersyre. Let opløselig diethylether.
Formel vægt 69
Procent renhed ≥97%
Grad ACS/Reagens