Få mere at vide
Natriumnitrit, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumnitrit bruges i mange industrielle anvendelser, dvs. i kødbehandling, farvning og konservering. Det bruges som et reagens i analytisk kemi, en modgift ved cyanidforgiftning, en elektrolyt ved elektrokemisk slibning, som en køleopløsning i lukkede kredsløbssystemer og som et additiv i industrifedt. Det finder anvendelse som korrosionsinhibitor såvel som i gummiindustrien. I metallurgien bruges det til fosfatering og detinning. Det fungerer som en forløber for diazofarvestoffer, nitrosoforbindelser og forskellige organiske forbindelser som lægemidler. Som fødevaretilsætningsstof bruges det til at forhindre botulisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumnitrit bruges i mange industrielle applikationer, dvs. i kødbehandling, farvning og konservering. Det bruges som et reagens i analytisk kemi, en modgift ved cyanidforgiftning, en elektrolyt ved elektrokemisk slibning, som en køleopløsning i lukkede kredsløbssystemer og som et additiv i industrifedt. Det finder anvendelse som korrosionsinhibitor såvel som i gummiindustrien. I metallurgien bruges det til fosfatering og detinning. Det fungerer som en forløber for diazofarvestoffer, nitrosoforbindelser og forskellige organiske forbindelser som lægemidler. Som fødevaretilsætningsstof bruges det til at forhindre botulisme.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, ethanol, ammoniak, salpetersyre. Lidt opløselig diethylether.
Noter
Dekomponerer over 320° . Hygroskopisk. Uforeneligt med reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, organiske stoffer, fint pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrite |
| Smeltepunkt | 271 °C (dekomponering) |
| CAS | 7632-00-0 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.17 |
| Molekylær formel | NNaO2 |
| Lineær formel | NaNO2 |
| MDL nummer | MFCD00011118 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium nitrite
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate