Få mere at vide
Natriumnitrit, +97%, Til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
2kg
500g
5g
5kg
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrite |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Lineær formel | NaNO2 |
| Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
| Merck Index | 15, 8779 |
| Formel vægt | 69 |
| Procent renhed | ≥97.0% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium nitrite
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.