Få mere at vide
Natriumnitrit, 97+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10749921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749921 5 g 5g
10637961 500 g 500g
10627961 2 kg 2kg
11974261 5 kg 5kg
10258003 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10749921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    207.47 DKK / 5g
    Spare 14.53 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natrium; nitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97+%
Oplysninger om nedbrydning >320 °C
Lineær formel NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Formel vægt 69
Procent renhed ≥97.0%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.