Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrite |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Oplysninger om nedbrydning | >320 °C |
| Lineær formel | NaNO2 |
| Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
| Merck Index | 15, 8779 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium nitrite
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.