missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Nitrite-18O2 may contain up to 2% of 16O2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrite-18O2 |
| CAS | 123798-55-0 |
| Molekylær formel | N 18O2 . Na |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Nitrous-18O2 Acid Sodium Salt (10% 16O2) |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i2+2,3+2; |
| SMIL | [Na+].[18O-]N=[18O] |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.995 |
| Formel vægt | 72.991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?