Få mere at vide
Sodium Nitrite-18O2 (10% 16O2), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrite-18O2 |
| CAS | 123798-55-0 |
| Molekylær formel | N 18O2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Nitrous-18O2 Acid Sodium Salt (10% 16O2) |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i2+2,3+2; |
| SMIL | [Na+].[18O-]N=[18O] |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.995 |
| Formel vægt | 72.991 |