missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Nitrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrate |
| Smeltepunkt | 308°C |
| CAS | 7631-99-4 |
| Mængde | 50 g |
| MDL nummer | MFCD00011119 |
| Synonym | Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.99 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.26 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?