Få mere at vide
Sodium nitrate, Supelco™
Artikelnummer. 32238644
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238644 25 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32238644 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065379025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt 308°C
CAS 7631-99-4
Mængde 25 kg
Tæthed 2.26 g/cm³ at 20°C
Synonym Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate
Molekylvægt (g/mol) 84.99
Grad Not Available