Få mere at vide
Sodium Nitrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrate |
| Smeltepunkt | 308°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00011119 |
| Synonym | Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.99 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.26 g/cm3 at 20°C |