missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumnitrat, Scharlab

Artikelnummer. 11318554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318554 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11318554 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO05010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

CAS 7631-99-4
Mængde 500 g
Molekylær formel NNaO3
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn natriumnitrat
Molekylvægt (g/mol) 84.99
Grad Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium nitrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.