Få mere at vide
Natriumnitrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15693420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15693420 1 kg 1kg
15683420 100 g 100g
15603430 500 g 500g
15623430 6 x 500 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15693420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314401KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    614.62 DKK / 1kg
    Spare 110.38 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC navn natrium; nitrat
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrate
Navn note Reag. ISO
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Lineær formel NaNO3
FN nummer 1498
Formel vægt 84,99 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate