Få mere at vide
Sodium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407920
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 11317037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010873.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Natriumnitrat bruges til fremstilling af gødning, salpetersyre, pyroteknik, røgbomber, glas- og keramikemaljer. I kombination med bortrifluorid danner det et effektivt reagens til nitrering af aromatiske forbindelser. Adsorption på aluminiumoxid giver et miljøvenligt aromatisk nitreringsmiddel. Yderligere finder det anvendelse som fødevarekonserveringsmiddel og som et fast raketdrivmiddel. Det bruges også som elektrolyt i en saltbro og som termisk lagringsmedium i elproduktionssystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC navn natriumnitrat
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt 308°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine.
Formel vægt 84.99
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystals
Tæthed 2.26 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium nitrate