Få mere at vide
Natriumnitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumnitrat bruges til produktion af gødning, salpetersyre, pyroteknik, røgbomber, glas- og keramikemalje. I kombination med bortrifluorid danner det et effektivt reagens til nitrening af aromatiske forbindelser. Adsorption på alumina giver et miljømæssigt harmløst aromatisk nitremiddel. Derudover anvendes det som fødevarekonserveringsmiddel og som fast raketdrivmiddel. Det bruges også som elektrolyt i en saltbro og som termisk lagringsmedium i elproduktionssystemer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrate |
| Smeltepunkt | 308 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvide krystaller |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 2,26 g/cm3 ved 20 °C |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i vand, ammoniak og hydrazin; opløselig i alkohol; let opløselig i pyridin. |
| Vis mere |