Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NaNO3 |
| FN nummer | UN1498 |
| Formel vægt | 84.99g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |