Få mere at vide
Natriumnitrat opfylder den analytiske spec. for FCC, E251, 99,0-100,5%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrate |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation fra FCC |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaNO3 |
| FN nummer | 1498 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 1gm/1,1 ml, Opløselig i alkohol 1 gm/125 ml, Opløselig i bolingvand 1 gm/0,6 ml, Opløselig i kogende alkohol 1 gm/52 ml |
| IUPAC navn | natrium; nitrat |
| Formel vægt | 84,99 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 100,5 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium nitrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate