Få mere at vide
Sodium nitrate, extra pure
Artikelnummer. p-4258719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Click to view available options
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
1kg
Product Code. 11904281
Brand: Thermo Scientific Acros 436090010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kogepunkt 380.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt 306.0°C
Farve Farveløs til hvid
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 1 kg
Lineær formel NaNO3
Merck Index 15,8778
Opløselighedsinformation Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC navn natriumnitrat
Formel vægt 84.99
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 2% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium nitrate