Tekniske data
| Kogepunkt | 380,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrate |
| Smeltepunkt | 306,0 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| pH | 5,5 til 8,3 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | NaNO3 |
| Merck Index | 15,8778 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 900 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol |
| Vis mere |