Få mere at vide
Natriumnitrat, ekstra rent
Artikelnummer. 11904281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
Emballage:
Fibertromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904281 1 kg Plastflaske 1kg
11934281 25 kg Fibertromme 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 DKK
    506.72 DKK / 1kg
    Spare 38.28 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 380,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt 306,0 °C
Farve Farveløs til hvid
pH 5,5 til 8,3 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 2% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaNO3
Merck Index 15,8778
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 900 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol
IUPAC navn natriumnitrat
Formel vægt 84.99
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate