Få mere at vide
Natriumnitrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10686842 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10686842 3 kg 3kg
10142830 500 g 500g
10060530 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686842 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5520/63
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Natriumnitrat, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 380 °C
Smeltepunkt 306 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 8
Fysisk form Fast krystallinsk
Mængde 3 kg
Emballage Plast pulver krukke
IUPAC navn natriumnitrat
Formel vægt 84,99 g/mol