Beskrivelse
Natriumnitrat, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 380 °C |
| Smeltepunkt | 306 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,5 til 8 |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 84,99 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.