Få mere at vide
Natriumnitrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11328554
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328554 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11328554 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO05011000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, oxidationsmiddel, i fødevareindustrien (E 251) og som konserveringsmiddel.
  • Synonymer: Salpetersyre natriumsalt
  • Molekylformel: NaNO 3
  • Molmasse: 84,99 g/mol
  • CAS: 7631-99-4
  • EIN ECS nr.: 231-554-3
Tekniske data
Smeltepunkt 308 °C
CAS 7631-99-4
pH 5,5 – 8,3 (5%, vand)
Mængde 1 kg
Molekylær formel NNaO3
MDL nummer MFCD00011119
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn natriumnitrat
Molekylvægt (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Formel vægt 84,99 g/mol
Procent renhed 99,5 % min (acidimetrisk)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium nitrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i