Få mere at vide
Natriumnitrat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11352448
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352448 1 kg 1kg
11362448 25 g 25g
11342448 250 g 250g
11332448 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11352448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014493.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.86 DKK
    547.65 DKK / 1kg
    Spare 82.21 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84,99 g/mol
Ved fremstilling af HNO{3} som katalysator til fremstilling af H{2}SO{4}, ved fremstilling af glas, emalje til keramik, natriumnitrit. Natriumnitrat anvendes i produktionen af gødning, salpetersyre, pyroteknik, røgbomber, glas- og keramikemaljer. I kombination med bortrifluorid danner det et effektivt reagens til nitrening af aromatiske forbindelser. Adsorption på alumina giver et miljømæssigt harmløst aromatisk nitremiddel. Derudover anvendes det som fødevarekonserveringsmiddel og som fast raketdrivmiddel. Det bruges også som elektrolyt i en saltbro og som termisk lagringsmedium i elproduktionssystemer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt 308 °C
Navn note Til ACS-analyse
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 2.26
Opløselighedsinformation Opløselig i vand. Let opløselig i methanol.
IUPAC navn sodium nitrate
Formel vægt 84.99
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate