Få mere at vide
Sodium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014493.30
| Mængde | 250g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Tekniske data
| Sodium nitrate | |
| 7631-99-4 | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011119 | |
| Soluble in water. Slightly soluble in methanol. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.994 | |
| CHEBI:63005 | |
| ACS Reagent | |
| 2.26 |
| For ACS analysis | |
| 250g | |
| NNaO3 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium;nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium nitrate
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate