Få mere at vide
Sodium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific™
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC navn sodium;nitrate
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Se flere specifikationer
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
7631-99-4
84.99
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Tekniske data
Sodium nitrate
99+%
NaNO3
16,86
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99
Analysis
7631-99-4
NNaO3
MFCD00011119
15, 8778
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.99
CHEBI:63005
99+%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater