Få mere at vide
Natriumnitrat, 98+%
Artikelnummer. 11439443
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439443 2500 g 2500g
11429443 500 g 500g
11449443 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12327.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.99 DKK
    567.65 DKK / 2500g
    Spare 85.34 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84,99 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumnitrat bruges til produktion af gødning, salpetersyre, pyroteknik, røgbomber, glas- og keramikemalje. I kombination med bortrifluorid danner det et effektivt reagens til nitrening af aromatiske forbindelser. Adsorption på alumina giver et miljømæssigt harmløst aromatisk nitremiddel. Derudover anvendes det som fødevarekonserveringsmiddel og som fast raketdrivmiddel. Det bruges også som elektrolyt i en saltbro og som termisk lagringsmedium i elproduktionssystemer.
Opløselighed
Fritopløselig i vand, ammoniak og hydrazin. Opløselig i alkohol. Let opløselig i pyridin.
Bemærk
Natriumnitrat er hygroskopisk af natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-99-4
Molekylær formel NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.99
MDL nummer MFCD00011119
InChI nøgle VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMIL [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrate
Smeltepunkt ∼308 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver, nåle eller krystaller
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.26
FN nummer UN1498
Merck Index 14,8647
Opløselighedsinformation Fritopløselig i vand, ammoniak og hydrazin. Opløselig i alkohol. Let opløselig i pyridin.
IUPAC navn sodium nitrate
Formel vægt 84.99
Procent renhed ≥98%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate