missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Nifurstyrenate, TRC

Artikelnummer. 30134116
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134116 50 mg
17927544 10 mg
17968534 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61570050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54992-23-3
Molekylær formel C13 H8 N O5 . Na
Molekylvægt (g/mol) 281.2
Synonym Nifurstyrenic Acid Sodium, Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
IUPAC navn sodium;4-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]benzoate
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nifurstyrenic Acid Sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
Formel vægt 281.03
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.