Få mere at vide
Natriumnikotinat, 98%
Artikelnummer. 11425866
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425866 500 g 500g
11415866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22224.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54-86-4 | C6H4NNaO2 | 145,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-86-4
Molekylær formel C6H4NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 145.093
MDL nummer MFCD00064352
InChI nøgle KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nicotinate, nicotinic acid sodium salt, sodium pyridine-3-carboxylate, natriumnicotinat german, unii-3zx78b4q2l, natriumnicotinat, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt, nicotinic acid, sodium salt, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt 1:1, nicotinic acid sodium
PubChem CID 23687810
IUPAC navn natrium; pyridin-3-carboxylat
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nicotinate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 500 g
Formel vægt 145.1
Procent renhed 98%