Få mere at vide
Natriumnaphthalen-2,6-disulfonat, TRC
Artikelnummer. 30420696
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30420696 10 g
1 options
Artikelnummer. 30420696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS64601010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate
CAS 1655-45-4
Molekylær formel C10H6Na2O6S2
Mængde 10 g
Synonym 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','sodium salt (1:2) (ACI), 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','disodium salt (8CI','9CI), Disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, Sodium naphthalene-2,6-disulfonate, 2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; naftalen-2,6-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 332.26
Formel vægt 331.9401