Få mere at vide
Sodium naphthalene-1-sulfonate, 85%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium naphthalene-1-sulfonate |
| CAS | 130-14-3 |
| Molekylær formel | C10H7NaO3S |
| MDL nummer | MFCD00064964 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=S(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.22 |
| Procent renhed | 85% |