Få mere at vide
Sodium naphthalene-1,6-disulfonate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium naphthalene-1,6-disulfonate |
| CAS | 1655-43-2 |
| Molekylær formel | C10H6Na2O6S2 |
| MDL nummer | MFCD00021522 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.26 |
| Procent renhed | 97% |