Få mere at vide
Sodium Nafcillin Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nafcillin sodium salt monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O5S.Na.H2O/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,19-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 454.1175 |
| Procent renhed | >95% |