Få mere at vide
Sodium n-tridecyl sulfate, 99%, may cont. up to ca 5% water and residual solvent
Artikelnummer. 11479587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479587 1 g 1g
11489587 5 g 5g
11499587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3026-63-9 | C13H27NaO4S | 302.405 g/mol
Natrium-n-tridecylsulfat virker som et skummiddel og et befugtningsmiddel. Det bruges som rengøringsmiddel og finder anvendelse i industrielle og husholdningsrengøringsprodukter og produkter til personlig pleje. Yderligere tjener det som et emulgeringsmiddel ved transport af carbonhydrider. Ud over dette fungerer det som et anionisk overfladeaktivt stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-n-tridecylsulfat virker som et skummiddel og et befugtningsmiddel. Det bruges som rengøringsmiddel og finder anvendelse i industrielle og husholdningsrengøringsprodukter og produkter til personlig pleje. Yderligere tjener det som et emulgeringsmiddel ved transport af carbonhydrider. Ud over dette fungerer det som et anionisk overfladeaktivt stof.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3026-63-9
Molekylær formel C13H27NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 302.405
MDL nummer MFCD00024993
InChI nøgle HQCFDOOSGDZRII-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tridecyl sulfate, unii-jt30s80yr4, sodium n-tridecyl sulphate, sulfuric acid, mono-c8-18-alkyl esters, sodium salts, 1-tridecanol, 1-hydrogen sulfate , sodium salt 1:1, tridecyl sodium sulfate, sodium tridecyl sulphate, 1-tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt, sodium mono-c8-18-alkyl sulfates, sodium tridecylsulfate
PubChem CID 23668353
IUPAC navn natrium; tridecylsulfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-tridecyl sulfate
Smeltepunkt 185°C to 189°C
Assay Procent Noter kan forts. op til≈ 2% vand og resterende opløsningsmiddel
Lineær formel CH3(CH2)12OSO3Na
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 302.4
Procent renhed 99%