Få mere at vide
Natrium n-octyl sulfat, 99%
Beskrivelse
Natrium-n-octylsulfat er et nyttigt kemikalie til at studere den selektive berigelse af albumin i biologiske prøver og til at bestemme den blandede opløsning af et glycerinmodificeret kationisk overfladeaktivt stof og et anionisk overfladeaktivt stof. Det bruges også som befugtningsmiddel, rengøringsmiddel, dispergeringsmiddel, emulgator, affedtningsmiddel, rengøringsmiddel til hårde overflader, kalksæbedispergeringsmiddel, alkalisk rengøringsmiddel, rengøringsmiddel til metalforarbejdning i galvanisering, latex, metalforarbejdning, papir, polymersyntese, tekstil, læder og andre industrier. Det finder anvendelse som et anionisk detergent og ion-parrende reagens, der bruges i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-n-octylsulfat er et nyttigt kemikalie til at studere den selektive berigelse af albumin i biologiske prøver og til at bestemme den blandede opløsning af et glycerinmodificeret kationisk overfladeaktivt stof og et anionisk overfladeaktivt stof. Det bruges også som befugtningsmiddel, rengøringsmiddel, dispergeringsmiddel, emulgator, affedtningsmiddel, rengøringsmiddel til hårde overflader, kalksæbedispergeringsmiddel, alkalisk rengøringsmiddel, rengøringsmiddel til metalforarbejdning i galvanisering, latex, metalforarbejdning, papir, polymersyntese, tekstil, læder og andre industrier. Det finder anvendelse som et anionisk detergent og ion-parrende reagens, der bruges i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium n-octyl sulfate |
| Smeltepunkt | ∼195 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3658635 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 232.28 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium octyl sulphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium octyl sulfate