Få mere at vide
Natrium n-octyl sulfat, 99%
Artikelnummer. 11449363
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449363 1 g 1g
11459363 5 g 5g
11469363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11786.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-31-4 | C8H17NaO4S | 232,27 g/mol
Natrium-n-octylsulfat er et nyttigt kemikalie til at studere den selektive berigelse af albumin i biologiske prøver og til at bestemme den blandede opløsning af et glycerinmodificeret kationisk overfladeaktivt stof og et anionisk overfladeaktivt stof. Det bruges også som befugtningsmiddel, rengøringsmiddel, dispergeringsmiddel, emulgator, affedtningsmiddel, rengøringsmiddel til hårde overflader, kalksæbedispergeringsmiddel, alkalisk rengøringsmiddel, rengøringsmiddel til metalforarbejdning i galvanisering, latex, metalforarbejdning, papir, polymersyntese, tekstil, læder og andre industrier. Det finder anvendelse som et anionisk detergent og ion-parrende reagens, der bruges i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium
-n-octylsulfat er et nyttigt kemikalie til at studere den selektive berigelse af albumin i biologiske prøver og til at bestemme den blandede opløsning af et glycerinmodificeret kationisk overfladeaktivt stof og et anionisk overfladeaktivt stof. Det bruges også som befugtningsmiddel, rengøringsmiddel, dispergeringsmiddel, emulgator, affedtningsmiddel, rengøringsmiddel til hårde overflader, kalksæbedispergeringsmiddel, alkalisk rengøringsmiddel, rengøringsmiddel til metalforarbejdning i galvanisering, latex, metalforarbejdning, papir, polymersyntese, tekstil, læder og andre industrier. Det finder anvendelse som et anionisk detergent og ion-parrende reagens, der bruges i højtydende væskekromatografi (HPLC).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-31-4
Molekylær formel C8H17NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 232.27
MDL nummer MFCD00007470
InChI nøgle WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC navn natrium;octylsulfat
SMIL CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-octyl sulfate
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3658635
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 232.28
Procent renhed 99%