Få mere at vide
Natrium n-oktadecylsulfat, 98% (tør vægt), vand <7%
Artikelnummer. 11477297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477297 25 g 25g
11457297 1 g 1g
11467297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15042.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372,54 g/mol
Natrium-n-octadecylsulfat bruges i formuleringen af hårplejeprodukter, herunder shampoo, hudrensemidler og andre hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium-n-octadecylsulfat bruges i formuleringen af hårplejeprodukter, herunder shampoo, hudrensemidler og
andre hudplejeprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-04-3
Molekylær formel C18H37NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 372.54
MDL nummer MFCD00007469
InChI nøgle NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC navn natrium; octadecylsulfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-octadecyl sulfate
Smeltepunkt 176 °C til 180 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 7 %
Lineær formel CH3(CH2)17OSO3Na
Mængde 25 g
Beilstein 3640871
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 372.55
Procent renhed 98%