Få mere at vide
Sodium n-octadecyl sulfate, 98% (dry wt.), water <7%
Artikelnummer. 11467297
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11467297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15042.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.54 g/mol
Natrium-n-octadecylsulfat bruges i formuleringen af hårplejeprodukter, herunder shampoo, hudrensemidler og andre hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natrium-n-octadecylsulfat bruges i formuleringen af hårplejeprodukter, herunder shampoo, hudrensemidler og
andre hudplejeprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-04-3
Molekylær formel C18H37NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 372.54
MDL nummer MFCD00007469
InChI nøgle NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC navn natrium; octadecylsulfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-octadecyl sulfate
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 7 %
Lineær formel CH3(CH2)17OSO3Na
Mængde 5 g
Beilstein 3640871
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 372.55
Procent renhed 98%