Få mere at vide
Natrium n-oktadecylsulfat, 98% (tør vægt), vand <7%
Beskrivelse
Natrium-n-octadecylsulfat bruges i formuleringen af hårplejeprodukter, herunder shampoo, hudrensemidler og andre hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
andre hudplejeprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium n-octadecyl sulfate |
| Smeltepunkt | 176 °C til 180 °C |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), vand< 7 % |
| Lineær formel | CH3(CH2)17OSO3Na |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3640871 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 372.55 |
| Procent renhed | 98% |