Få mere at vide
Sodium n-hexadecyl sulfate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044437
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11362506
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06402.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Sodium n-hexadecyl sulfate is used as an anionic surfactant.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-01-0
Molekylær formel C16H33NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 328.49
MDL nummer MFCD00047766
InChI nøgle PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
IUPAC navn sodium;hexadecyl sulfate
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-hexadecyl sulfate
Smeltepunkt 187°C to 192°C
Mængde 1 g
Beilstein 3578850
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 344.49
Procent renhed 99%