Få mere at vide
Sodium n-hexadecyl sulfate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372506 5 g 5g
11362506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06402.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-n-hexadecylsulfat anvendes som et anionisk overfladeaktivt stof.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-01-0
Molekylær formel C16H33NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 328.49
MDL nummer MFCD00047766
InChI nøgle PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
IUPAC navn natrium;hexadecylsulfat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-hexadecyl sulfate
Smeltepunkt 187 °C til 192 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3578850
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 344.49
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-hexadecyl sulfate