Få mere at vide
Natrium n-dodecylsulfat (SDS), 20% aq. sol.
Artikelnummer. 15475639
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475639 500 mL 500ml
15465639 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63394.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.07 DKK
    765.65 DKK / 500ml
    Spare 122.42 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. opløsning anvendes som et anionisk overfladeaktivt middel. Det bruges også som fedtemulgator, et befugtningsmiddel, et vaskemiddel i kosmetik, lægemidler og tandpastaer. Det fungerer også som et forskningsværktøj inden for proteinbiokemi. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. opløsning anvendes som et anionisk overfladeaktivt middel. Det bruges også som fedtemulgator, et befugtningsmiddel, et vaskemiddel i kosmetik, lægemidler og tandpastaer. Det fungerer også som et forskningsværktøj inden for proteinbiokemi. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer.
Opløselighed Blandbar med ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-dodecyl sulfate (SDS)
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Koncentration 20 % vandig opløsning.
Mængde 500 mL
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol.
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Formel vægt 288.38
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. Soln.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate