Få mere at vide
Natrium n-dodecylsulfat (SDS), 20% aq. sol.
Beskrivelse
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. opløsning anvendes som et anionisk overfladeaktivt middel. Det bruges også som fedtemulgator, et befugtningsmiddel, et vaskemiddel i kosmetik, lægemidler og tandpastaer. Det fungerer også som et forskningsværktøj inden for proteinbiokemi. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. opløsning anvendes som et anionisk overfladeaktivt middel. Det bruges også som fedtemulgator, et befugtningsmiddel, et vaskemiddel i kosmetik, lægemidler og tandpastaer. Det fungerer også som et forskningsværktøj inden for proteinbiokemi. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer.
Opløselighed Blandbar med ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium n-dodecyl sulfate (SDS) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 20 % vandig opløsning. |
| Mængde | 250 mL |
| Lineær formel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol. |
| IUPAC navn | natrium;dodecylsulfat |
| Formel vægt | 288.38 |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate