Få mere at vide
Natrium-n-dodecylsulfat, 99% (tørvægt), vand< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denaturerer og solubiliserer proteiner til elektroforese. Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Denaturerer og solubiliserer proteiner til elektroforese. Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Opløselighed Lidt opløseligt i ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium n-dodecyl sulfate |
| Navn note | Vand <1,5% |
| CAS | 151-21-3 |
| Smeltepunkt | ∼206 °C |
| Analyseprocentområde | 99% (dry wt.) |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Molekylær formel | C12H25NaO4S |
| MDL nummer | MFCD00036175 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2926 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium n-dodecyl sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate