Få mere at vide
Natrium n-dodecylsulfat, 97 %, til elektroforese
Artikelnummer. 15436279
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436279 500 g 500g
15416279 25 g 25g
15426279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64241.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Den findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dens fortykkende effekt og evne til at danne skum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-n-dodecylsulfat er et anionisk detergent, der bruges til at fungere som et proteindenatureringsmiddel. Det bruges hovedsageligt i vaskemidler til vasketøj med mange rengøringsapplikationer. Det finder anvendelse ved bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese og ved analyse af hæmoglobin. I fødevarer bruges det som emulgeringsmiddel og piskehjælp. Det findes i vid udstrækning i tandpastaer, shampoo, barbercremer og boblebadeformuleringer på grund af dets fortykkende effekt og evne til at skabe et skum.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-dodecyl sulfate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt ∼206 °C
Mængde 500 g
Renhedsgrad noter Ultrapure
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
FN nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 14,8636
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Let opløselig i ethanol.
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Formel vægt 288.38
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.