Få mere at vide
Natrium n-decylsulfat, 98%
Artikelnummer. 11427767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427767 1 g 1g
11437767 5 g 5g
11447767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16299.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260,324 g/mol
natriumdecylsulfat anvendes som et overlegent dispergerings-, befugtnings- og emulgeringsmiddel, der er velegnet til fremstilling af gipsplader, brandslukningsskum, tæppe- og møbelrensere, specielle industri- og universalrengøringsmidler, oliefelter og til latexfremstilling. Det er også blevet brugt i det til brug i ionparkromatografi og iscellar elektrokinetisk kapillærkromatografi. andre applikationer &omfatter HI I rengøring, emulsionspolymerisering, brandbekæmpelse, industrielle hjælpemidler, byggekemikalier, oliefelter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
natriumdecylsulfat bruges som et overlegent dispergerings-, befugtnings- og emulgeringsmiddel, der er velegnet til brug i produktionen af gipsplader, brandslukningsskum, tæppe- og møbelrensere, specielle industrielle og universalrengøringsmidler, oliefelter og til latexfremstilling. Det er også blevet brugt i det til brug i ionparkromatografi og iscellar elektrokinetisk kapillærkromatografi. andre applikationer omfatter HI&I rengøring, emulsionspolymerisering, brandbekæmpelse, industrielle hjælpemidler, byggekemikalier, oliefelter.
Opløselighed
Det er opløseligt i H20 , dårligt opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk, Holdes væk fra syrer Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-87-0
Molekylær formel C10H21NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.324
MDL nummer MFCD00041881
InChI nøgle XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC navn natrium; decylsulfat
SMIL CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium n-decyl sulfate
Mængde 1 g
Beilstein 3576860
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i H20, dårligt opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 260.33
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-decyl sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt